[3-(4-Fluorophenoxy)propyl]amine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC911117-1G PC911117-5G
APOSPC911117-1GEA 78.9 EUR
APOSPC911117-1G APOSPC911117-5G
[3-(4-Fluorophenoxy)propyl]amine 96%
[3-(4-Fluorophenoxy)propyl]amine
Formule: C₉H₁₂FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06213776
CAS nummer: 116753-54-9