2-Amino-6-fluorobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC911162-1G PC911162-250MG
APOSPC911162-1GEA 149 EUR
APOSPC911162-1G APOSPC911162-250MG
2-Amino-6-fluorobenzaldehyde 95%
2-Amino-6-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₆FNO
MW: 139.13 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12400881
CAS nummer: 151585-93-2