(2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethyl)amine dihydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-2-yl)ethanamine
PC911215-1G PC911215-250MG
APOSPC911215-1GEA 636 EUR
APOSPC911215-1G APOSPC911215-250MG
(2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethyl)amine dihydrochloride 95%
(2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethyl)amine dihydrochloride
Formule: C₇H₉Cl₂F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16872039
CAS nummer: 503173-14-6