3'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9122-5G PC9122-1G PC9122-25G
APOSPC9122-5GEA 103 EUR
APOSPC9122-5G APOSPC9122-1G APOSPC9122-25G
3'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone 98%
3'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631329
CAS nummer: 177942-50-6