4-(Bromodifluoromethyl)-1-(difluoromethyl)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9124-1G PC9124-5G PC9124-250MG
APOSPC9124-1GEA 408 EUR
APOSPC9124-1G APOSPC9124-5G APOSPC9124-250MG
4-(Bromodifluoromethyl)-1-(difluoromethyl)benzene 97%
4-(Bromodifluoromethyl)-1-(difluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₅BrF₄
Kookpunt: 59 °C/3mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094540
CAS nummer: 2250-36-4