3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9127-1G PC9127-25G PC9127-5G
APOSPC9127-1GEA 22 EUR
APOSPC9127-1G APOSPC9127-25G APOSPC9127-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₄O
MW: 192.11 g/mol
Vlampunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236275
CAS nummer: 204339-72-0