3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9129-1G PC9129-5G
APOSPC9129-1GEA 22 EUR
APOSPC9129-1G APOSPC9129-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C6H3BrF3N
Kookpunt: 97…99 °C/26mmHg
Smeltpunt: 40…43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458124
CAS nummer: 590371-58-7