3-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9130-1G PC9130-5G PC9130-10G
APOSPC9130-1GEA 22 EUR
APOSPC9130-1G APOSPC9130-5G APOSPC9130-10G
3-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
3-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Smeltpunt: 125…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07375386
CAS nummer: 87407-12-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III