3-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9131-1G PC9131-10G PC9131-5G
APOSPC9131-1GEA 40.9 EUR
APOSPC9131-1G APOSPC9131-10G APOSPC9131-5G
3-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-(Difluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₃
Smeltpunt: 105…108 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236224
CAS nummer: 4837-19-8