N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Fmoc-Phe(4-CF3)-OH
PC9134-1G PC9134-5G PC9134-250MG
APOSPC9134-1GEA 132 EUR
APOSPC9134-1G APOSPC9134-5G APOSPC9134-250MG
N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Formule: C₂₅H₂₀F₃NO₄
MW: 455.433 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00797581
CAS nummer: 247113-86-6