1,1,2-Trifluoro-2-chloro-3-methyl-3-vinylcyclobutane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9135-25G PC9135-5G
APOSPC9135-25GEA 116 EUR
APOSPC9135-25G APOSPC9135-5G
1,1,2-Trifluoro-2-chloro-3-methyl-3-vinylcyclobutane
1,1,2-Trifluoro-2-chloro-3-methyl-3-vinylcyclobutane
Formule: C₇H₈ClF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039438
CAS nummer: 4265-28-5
UN: 1993
ADR: 3,III