5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
PC9138-1G PC9138-5G
APOSPC9138-1GEA 24.9 EUR
APOSPC9138-1G APOSPC9138-5G
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Smeltpunt: 184…189 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07774128
CAS nummer: 131747-40-5