2-Fluoro-5-methylphenyl isocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9143-1G PC9143-25G PC9143-5G
APOSPC9143-1GEA 23.4 EUR
APOSPC9143-1G APOSPC9143-25G APOSPC9143-5G
2-Fluoro-5-methylphenyl isocyanate
2-Fluoro-5-methylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₆FNO
Kookpunt: 192 °C
Dichtheid: 1,159 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00673050
CAS nummer: 190774-50-6