4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene, 1-Fluoro-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
PC9145-25G PC9145-5G PC9145-100G
APOSPC9145-25GEA 58.6 EUR
APOSPC9145-25G APOSPC9145-5G APOSPC9145-100G
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Formule: C₇H₆FNO₄S
Smeltpunt: 148…157 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00025066
CAS nummer: 453-72-5