3-(Trifluoromethyl)quinoline-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9148-1G PC9148-50MG PC9148-250MG PC9148-500MG PC9148-2.5G PC9148-5G
APOSPC9148-1GEA 435 EUR
APOSPC9148-1G APOSPC9148-50MG APOSPC9148-250MG APOSPC9148-500MG APOSPC9148-2.5G APOSPC9148-5G
3-(Trifluoromethyl)quinoline-4-carboxylic acid
3-(Trifluoromethyl)quinoline-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₆F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458858
CAS nummer: 588702-65-2