4-(Trifluoromethyl)quinoline-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9151-1G PC9151-50MG PC9151-250MG PC9151-500MG
APOSPC9151-1GEA 382 EUR
APOSPC9151-1G APOSPC9151-50MG APOSPC9151-250MG APOSPC9151-500MG
4-(Trifluoromethyl)quinoline-2-carboxylic acid
4-(Trifluoromethyl)quinoline-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₆F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06796588
CAS nummer: 588702-67-4