2-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9154-1G PC9154-250MG PC9154-500MG PC9154-2.5G
APOSPC9154-1GEA 101 EUR
APOSPC9154-1G APOSPC9154-250MG APOSPC9154-500MG APOSPC9154-2.5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinoline
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₅BrF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458129
CAS nummer: 590372-17-1