2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9160-1G PC9160-5G
APOSPC9160-1GEA 58.4 EUR
APOSPC9160-1G APOSPC9160-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BBrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD08532500
CAS nummer: 959997-88-7