4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9161-1G PC9161-5G
APOSPC9161-1GEA 103 EUR
APOSPC9161-1G APOSPC9161-5G
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BFNO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08277236
CAS nummer: 352530-22-4