Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9162-1G PC9162-5G PC9162-25G
APOSPC9162-1GEA 22 EUR
APOSPC9162-1G APOSPC9162-5G APOSPC9162-25G
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate
Formule: C₆H₄BF₄K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318170
CAS nummer: 192863-35-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable