4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9172-25G PC9172-5G
APOSPC9172-25GEA 203 EUR
APOSPC9172-25G APOSPC9172-5G
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 95+%
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
Smeltpunt: 61…65 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09258953
CAS nummer: 644985-24-0