4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9173-5G PC9173-1G PC9173-10G
APOSPC9173-5GEA 76 EUR
APOSPC9173-5G APOSPC9173-1G APOSPC9173-10G
4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
Smeltpunt: 195…196 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368121
CAS nummer: 194804-91-6