2-Chloro-5-fluorobenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9177-5G PC9177-1G PC9177-25G
APOSPC9177-5GEA 117 EUR
APOSPC9177-5G APOSPC9177-1G APOSPC9177-25G
2-Chloro-5-fluorobenzylamine 97%
2-Chloro-5-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06213626
CAS nummer: 202522-23-4