1,2,2-Trifluoro-2-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethanesulphonic acid sultone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9181-25G PC9181-5G
APOSPC9181-25GEA 526 EUR
APOSPC9181-25G APOSPC9181-5G
1,2,2-Trifluoro-2-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethanesulphonic acid sultone 95%
1,2,2-Trifluoro-2-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethanesulphonic acid sultone
Formule: C₃F₆O₃S
Kookpunt: 46,5 °C
Dichtheid: 1,667 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082475
CAS nummer: 773-15-9
UN: 3265
ADR: 8,III