4'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9188-1G PC9188-5G PC9188-10G
APOSPC9188-1GEA 117 EUR
APOSPC9188-1G APOSPC9188-5G APOSPC9188-10G
4'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08532499
CAS nummer: 851262-98-1