(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9191-1G PC9191-5G
APOSPC9191-1GEA 24.9 EUR
APOSPC9191-1G APOSPC9191-5G
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₉FO₃
Smeltpunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06800744
CAS nummer: 883531-28-0