2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9192-5G PC9192-1G
APOSPC9192-5GEA 359 EUR
APOSPC9192-5G APOSPC9192-1G
2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride 95%
2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formule: C₈H₆ClFO₂
Smeltpunt: 40…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08146649
CAS nummer: 321-24-4