4-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9193-25G PC9193-5G PC9193-100G
APOSPC9193-25GEA 67.2 EUR
APOSPC9193-25G APOSPC9193-5G APOSPC9193-100G
4-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 98%
4-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Smeltpunt: 175…176 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00519334
CAS nummer: 402-13-1