2,3-Dibromo-5-fluoropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9196-1G PC9196-5G
APOSPC9196-1GEA 22 EUR
APOSPC9196-1G APOSPC9196-5G
2,3-Dibromo-5-fluoropyridine
2,3-Dibromo-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₂Br₂FN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08532501
CAS nummer: 878207-82-0