2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9199-25G PC9199-5G
APOSPC9199-25GEA 135 EUR
APOSPC9199-25G APOSPC9199-5G
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 98%
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine
Formule: C₆H₃F₃IN
Smeltpunt: 79…83 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08741351
CAS nummer: 100366-75-4