4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9200-1G PC9200-5G
APOSPC9200-1GEA 40.9 EUR
APOSPC9200-1G APOSPC9200-5G
4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde 97%
4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₀ClFO₂
Smeltpunt: 78…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052227
CAS nummer: 172932-10-4