1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC9205-1G
PC9205-5G
APOSPC9205-1GEA
29.2
EUR
APOSPC9205-1G
APOSPC9205-5G
1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule:
C₈H₁₁ClFN₅ Smeltpunt: 212…216 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051986 CAS nummer: 16018-83-0 |