2-Bromo-4'-methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC9207-1G PC9207-250MG PC9207-5G
APOSPC9207-1GEA 242 EUR
APOSPC9207-1G APOSPC9207-250MG APOSPC9207-5G
2-Bromo-4'-methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₈BrF₃O₂
Smeltpunt: 71…72 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094546
CAS nummer: 541550-00-9
UN: 3261
ADR: 8,III