4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9210-1G PC9210-5G
APOSPC9210-1GEA 197 EUR
APOSPC9210-1G APOSPC9210-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Smeltpunt: 92…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 914637-17-5