Ethyl 3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 3-[3-(trifluoromethyl)benzamido]-1H-indole-2-carboxylate
PC9211-1G PC9211-500MG
APOSPC9211-1GEA 491 EUR
APOSPC9211-1G APOSPC9211-500MG
Ethyl 3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate 97%
Ethyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₉H₁₅F₃N₂O₃
Smeltpunt: 212…214 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00794680
CAS nummer: 338968-28-8