3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9216-1G PC9216-5G PC9216-10G
APOSPC9216-1GEA 23.4 EUR
APOSPC9216-1G APOSPC9216-5G APOSPC9216-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236305
CAS nummer: 247113-90-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III