3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9220-1G PC9220-250MG PC9220-5G
APOSPC9220-1GEA 39.5 EUR
APOSPC9220-1G APOSPC9220-250MG APOSPC9220-5G
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 99%
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Smeltpunt: 212…215 °C
Dichtheid: 0,939 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234940
CAS nummer: 590371-38-3