3-(Trifluoromethoxy)thiophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Trifluoromethoxy)benzenethiol, 3-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
PC9232-1G PC9232-5G
APOSPC9232-1GEA 74.6 EUR
APOSPC9232-1G APOSPC9232-5G
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol 97%
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Formule: C₇H₅F₃OS
MW: 194.18 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01320799
CAS nummer: 220239-66-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III