2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9243-1G PC9243-5G
APOSPC9243-1GEA 22 EUR
APOSPC9243-1G APOSPC9243-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236293
CAS nummer: 247113-91-3