4-Amino-3-methylbenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC9254-10G PC9254-1G PC9254-5G
APOSPC9254-10GEA 613 EUR
APOSPC9254-10G APOSPC9254-1G APOSPC9254-5G
4-Amino-3-methylbenzotrifluoride 97%
4-Amino-3-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₈F₃N
Kookpunt: 98…99 °C/13mmHg
Smeltpunt: 20…25 °C
Dichtheid: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 84 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03701068
CAS nummer: 67169-22-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III