3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Cyano-5-nitrobenzotrifluoride
PC9255-5G PC9255-1G PC9255-25G
APOSPC9255-5GEA 29.2 EUR
APOSPC9255-5G APOSPC9255-1G APOSPC9255-25G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₃N₂O₂
MW: 216.1200 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412207
CAS nummer: 20566-80-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III