Pentafluorophenyl sulphide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Decafluorodiphenyl sulphide
PC9256-1G PC9256-5G PC9256-25G
APOSPC9256-1GEA 29.2 EUR
APOSPC9256-1G APOSPC9256-5G APOSPC9256-25G
Pentafluorophenyl sulphide 95%
Pentafluorophenyl sulphide
Formule: C₁₂F₁₀S
MW: 366.18 g/mol
Smeltpunt: 86…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000293
CAS nummer: 1043-50-1