2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9261-1G PC9261-250MG
APOSPC9261-1GEA 205 EUR
APOSPC9261-1G APOSPC9261-250MG
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule: C₇H₃F₃N₂
Dichtheid: 1,3473 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741366
CAS nummer: 870066-15-2