2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9265-25G PC9265-5G PC9265-100G
APOSPC9265-25GEA 24.9 EUR
APOSPC9265-25G APOSPC9265-5G APOSPC9265-100G
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride 99%
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrClF₃
Kookpunt: 179…180 °C
Smeltpunt: 18…20 °C
Dichtheid: 1,759 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010308
CAS nummer: 344-65-0