α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Bromo-5-fluorobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-fluorobenzene
PC9276-1G PC9276-5G PC9276-25G
APOSPC9276-1GEA 22 EUR
APOSPC9276-1G APOSPC9276-5G APOSPC9276-25G
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 98%
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene
Formule: C₇H₅Br₂F
MW: 267.92 g/mol
Vlampunt: 106 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09258959
CAS nummer: 216755-57-6
UN: 3261
ADR: 8 III