3-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(3-bromo-5-fluorophenyl)ethanenitrile, Benzeneacetonitrile, 3-bromo-5-fluoro-, 2-(3-bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile
PC9277-1G PC9277-5G
APOSPC9277-1GEA 76 EUR
APOSPC9277-1G APOSPC9277-5G
3-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 98%
3-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
MW: 214.037 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258960
CAS nummer: 305800-58-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III