3-Bromo-5-fluorophenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(3-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid
PC9278-1G PC9278-5G PC9278-25G
APOSPC9278-1GEA 52.6 EUR
APOSPC9278-1G APOSPC9278-5G APOSPC9278-25G
3-Bromo-5-fluorophenylacetic acid 98%
3-Bromo-5-fluorophenylacetic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258961
CAS nummer: 202000-99-5