2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-6-tolualdehyde, 6-Fluoro-o-tolualdehyde, 6-Fluoro-o-tolylaldehyde
PC9285-1G PC9285-25G PC9285-5G
APOSPC9285-1GEA 46.8 EUR
APOSPC9285-1G APOSPC9285-25G APOSPC9285-5G
2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde 98%
2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258962
CAS nummer: 117752-04-2