2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9289-5G PC9289-1G PC9289-25G
APOSPC9289-5GEA 114 EUR
APOSPC9289-5G APOSPC9289-1G APOSPC9289-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631539
CAS nummer: 261763-22-8
UN: 3265
ADR: 8,II