2,6-Difluorophenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9293-25G PC9293-5G
APOSPC9293-25GEA 65.8 EUR
APOSPC9293-25G APOSPC9293-5G
2,6-Difluorophenylboronic acid 98%
2,6-Difluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BF₂O₂
Smeltpunt: 147…149 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00792436
CAS nummer: 162101-25-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable